Learn More
SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen
Artikelnummer. 16313547
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
32 mm (Außendurchmesser) bis Obergewinde GL 45
4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll
4 x UNF 1/4 in. 28G
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in.
GL 45 (m), Untergewinde GL 25 (m)
Untergewinde GL 25 (m) auf Obergewinde GL 45 (m)
Enthält:
Fassung mit Zubehör für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm und 1 x NPT 1/8 in.. Verbindung oben, Schlauchverbinder für (ID) Durchm. 6,4 bis 9 mm, Pad-Durchm. 53 mm, Verbindung zum Schlauch (AD) 32 mm
Formteile für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm, 2 x NPT 1/8 in., Schlauchverbindung für Durchm. 5 bis 11,5 mm, PAD-Durchm. 53 mm, 32 mm AD Schlauch
Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler
Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm
Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen
Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m)
Produkttyp:
Desktop Mount
Tischanbringung
Wandbefestigung
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Enthält Produkttyp Packungsgröße
16313547 4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m) Tischanbringung 1 Stück
17327419 GL 45 (m), Untergewinde GL 25 (m) Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen Wandbefestigung 1 Stück
10243090 32 mm (Außendurchmesser) bis Obergewinde GL 45 Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler Tischanbringung 1 Stück
15265134 6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in. Fassung mit Zubehör für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm und 1 x NPT 1/8 in.. Verbindung oben, Schlauchverbinder für (ID) Durchm. 6,4 bis 9 mm, Pad-Durchm. 53 mm, Verbindung zum Schlauch (AD) 32 mm Tischanbringung 1 Stück
15357439 GL 45 (m), Untergewinde GL 25 (m) Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm Wandbefestigung 1 Stück
15846394 Untergewinde GL 25 (m) auf Obergewinde GL 45 (m) Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler Tischanbringung 1 Stück
17884154 4 x UNF 1/4 in. 28G Formteile für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm, 2 x NPT 1/8 in., Schlauchverbindung für Durchm. 5 bis 11,5 mm, PAD-Durchm. 53 mm, 32 mm AD Schlauch Desktop Mount -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16313547 Lieferant SymLine™ Lieferanten-Nr. 106616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.95 €
    204.92 € / 1 Stück
    Sparen 50.03 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Fülleinheiten werden platzsparend in Ihrem Arbeitsbereich montiert. Erhältlich als spezieller HPLC-Anschluss für den direkten Anschluss an Ihre Entsorgungsschläuche.
  • Tischhalterungen lassen sich in nahezu alle Arbeitsbereiche integrieren.
  • Ob in Verbindung mit einem Arbeitstisch oder einem Abzugsschrank verwendet, gewährleistet es stets eine effiziente Überführung flüssiger Abfälle in angeschlossene Abfallsysteme.
  • Flache Tischhalterung und HPLC-Abfallbehälter in einem
  • Integrierte Anschlüsse für Kapillaren und Schläuche ermöglichen es dieser Installation, nur geringfügig aus der Arbeitsfläche herauszuragen.
  • Mit der Rückwandhalterung nutzen Sie den verfügbaren Platz in Ihrem Arbeitsbereich optimal aus und erhalten noch mehr Raum für Laborproben und Versuchsaufbauten.
  • Sie können Abfälle direkt im Abzugsschrank entsorgen.
Spezifikation
Verschlussgröße 4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll
Enthält Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme
Zur Verwendung mit (Geräte) 3- und 4-teiliger Auffangbehälter, Sicherheits-Abfallverschluss, Sicherheitstrichter und Rohrsystem
Material HDPE-EC
Produkttyp Tischanbringung