Learn More
Desloratadin N-Carbonsäure-Methylester, TRC
Artikelnummer. 17990655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17990655 1 g 1 Gramm
17944745 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17990655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2902801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165740-03-4
Summenformel C21 H21 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 368.86
Synonym Methyl 4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylic Acid Methyl Ester, N-Methoxycarbonyl Desloratadine
IUPAC-Name Methyl4-(8-Chlor-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-11-yliden)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES COC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desloratadine N-Carboxylic Acid Methyl Ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H21ClN2O2/c1-26-21(25)24-11-8-14(9-12-24)19-18-7-6-17(22)13-16(18)5-4-15-3-2-10-23-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formelmasse 368.1292