Learn More
Desloratadin-N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30354597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354597 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2902602.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desloratadine N-Oxide
CAS 169253-26-3
Summenformel C19 H19 Cl N2 O
Menge 2.5 mg
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 1-oxide, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine 1-oxide, Desloratadine N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-11-22(23)19(14)18(17)13-7-9-21-10-8-13/h1-2,5-6,11-12,21H,3-4,7-10H2
SMILES [O-][n+]1cccc2CCc3cc(Cl)ccc3C(=C4CCNCC4)c12
IUPAC-Name 8-Chlor-1-Oxido-11-Piperidin-4-Yliden-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 326.82
Formelmasse 326.1186