Learn More
Desmethylatomoxetinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30136622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136622 10 mg 10 Milligramm
30133588 1 mg 1 Milligramm
18012440 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136622 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29082510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881995-46-6
Summenformel C16H20ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 277.79
Synonym rac-N-Desmethyl Atomoxetine HCl
IUPAC-Name 3-Phenyl-3-(O-Tolyloxy)Propan-1-Amin-Hydrochlorid
SMILES Cl.Cc1ccccc1O[C@H](CCN)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desmethyl Atomoxetine HCl
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
Formelmasse 277.12
Reinheit (%) >95%