missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmin Antibody (CL4501) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59055JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Desmin | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| CMD1IFLJ41013, CSM1, CSM2, desmin, FLJ12025, FLJ39719, FLJ41793, intermediate filament protein | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P17661, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific | |
| 1674 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL4501 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur