missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmin Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

386.00 € - 564.00 €

Spezifikation

Antigen Desmin
Verdünnung Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18416431
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-85549
0.1 mL
564.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18446721
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-85549-25ul
25 μL
386.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Desmin Polyclonal antibody specifically detects Desmin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation

Spezifikation

Desmin
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cellular Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
1674
IgG
Immunogen affinity purified
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
CMD1IFLJ41013, CSM1, CSM2, desmin, FLJ12025, FLJ39719, FLJ41793, intermediate filament protein
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KLLEGEESRINLPIQTYSALNFRETSPEQRGSEVHTKKTVMIKTIETRDGEVVSEATQQQHEVL
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt