Learn More
Desmin Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235905 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30235905 20 μL 20 Mikroliter
30236736 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30235905
Marke: Proteintech 677931IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Desmin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Desmin. This antibody recognizes human, mouse, pig antigen. The Desmin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen Desmin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klon 2B1A11
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole CMD1I; CSM1; CSM2; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1674
Zielspezies Human, Mouse, Pig
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 52 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1