missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmoglein-3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18656646 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18656646 25 μL 25 Mikroliter
18209490 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18656646

Marke: Novus Biologicals NBP25472925ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Desmoglein-3 Polyclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Desmoglein-3
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Gensymbole DSG3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:SSPSVVVSARTLNNRYTGPYTFALEDQPVKLPAVWSITTLNATSALLRAQEQIPPGVYHISLVLTDSQNNRCEMPRSLTLEVCQCDNRGICGTSY
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1830
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.