missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmoglein-3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 593.00 €
Spezifikation
| Antigen | Desmoglein-3 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18254540
|
Novus Biologicals
NBP2-54744 |
100 μL |
593.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18623049
|
Novus Biologicals
NBP2-54744-25ul |
25 μL |
369.00 €
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Desmoglein-3 Polyclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Desmoglein-3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA | |
| DSG3 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 1830 | |
| This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:FRPASKTFTVQKGISSKKLVDYILGTYQAIDEDTNKAASNVKYVMGRNDGGYLMIDSKTAEIKFVKNMNRDSTFIVNKTITAEVLAIDEYTGKTSTGTVYVRVPDFND | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts