Learn More
Desmoglein-3 Mouse, Clone: 5G11, enQuireBio™
Artikelnummer. 15939907
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15939907 100 μg 100 Mikrogramm
15929907 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15939907
Marke: EnquireBio 1830MSM3P1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Specifications
Antigen Desmoglein-3
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell surface
Klassifikation Monoclonal
Klon 5G11
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001935
Gensymbole DSG3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human DSG3 extracellular protein fragment
Molekulargewicht des Antigens 130kDa
Positivkontrolle A431 cells. Lung squamous cell carcinoma.
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1830
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ