Learn More
Desonid 21-Acetat, TRC
Artikelnummer. 30358744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358744 1 g 1 Gramm
30350355 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30358744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2969251G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25092-25-5
Summenformel C26 H34 O7
Molekulargewicht (g/mol) 458.54
Synonym Acetyldesonide, 11β-Hydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-acetate (7CI,8CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Desonide 21-acetate
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desonide 21-Acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H34O7/c1-14(27)31-13-20(30)26-21(32-23(2,3)33-26)11-18-17-7-6-15-10-16(28)8-9-24(15,4)22(17)19(29)12-25(18,26)5/h8-10,17-19,21-22,29H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,22+,24-,25-,26+/m0/s1
Formelmasse 458.2305
Reinheit (%) >95%