missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desonide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492066 500 mg -
16498186 100 mg -
16428438 10 mg 10 Milligramm
16414317 50 mg 50 Milligramm
16411406 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16492066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0248

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.

Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desonide
CAS 638-94-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32O6
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Formelmasse 416.51
Reinheit (%) 99.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.