Learn More
Despyridyl Piroxicam (Piroxicam-Verunreinigung C), TRC
Artikelnummer. 30365595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30365595 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2974155MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 24683-25-8
Summenformel C10 H10 N2 O4 S
Menge 5 mg
Synonym 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, Piroxicam Imp. C (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O4S/c1-12-8(10(11)14)9(13)6-4-2-3-5-7(6)17(12,15)16/h2-5,13H,1H3,(H2,11,14)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)N
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 254.26
Formelmasse 254.0361