Learn More
Dess-Martin Periodinan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058444
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11362777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15779.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
Dess Martin periodinane is used to oxidize primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. It is also used as an oxidant for complexes with multifunctional alcohols. It is actively involved in the oxidation of N-protected-amino alcohols without epimerization and allylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dess Martin-Periodinan wird verwendet, um primäre Alkohole zu Aldehyden und sekundäre Alkohole zu Ketonen zu oxidieren. Wird auch als Oxidationsmittel für Komplexe mit multifunktionalen Alkoholen verwendet. Ist aktiv an der Oxidation von N-geschützten Aminoalkoholen ohne Epimerisierung und Allylalkoholen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Aceton, Acetonitril und Methylenchlorid. Schwer löslich in Äther und Hexan.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, brennbaren Materialien und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87413-09-0
Summenformel C13H13IO8
Molekulargewicht (g/mol) 424.14
MDL-Nummer MFCD00130127
InChI-Schlüssel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159087
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dess-Martin periodinane
Schmelzpunkt 130°C to 132°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1479
Beilstein 4548207
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,2933
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
IUPAC-Name (1,1-Diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-Benziodoxol-1-yl)-Acetat
Formelmasse 424.15
Reinheit (%) ≥95%