Learn More
Dess-Martin Periodinan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429029 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15429029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15779.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dess Martin-Periodinan wird verwendet, um primäre Alkohole zu Aldehyden und sekundäre Alkohole zu Ketonen zu oxidieren. Wird auch als Oxidationsmittel für Komplexe mit multifunktionalen Alkoholen verwendet. Ist aktiv an der Oxidation von N-geschützten Aminoalkoholen ohne Epimerisierung und Allylalkoholen beteiligt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dess Martin-Periodinan wird verwendet, um primäre Alkohole zu Aldehyden und sekundäre Alkohole zu Ketonen zu oxidieren. Wird auch als Oxidationsmittel für Komplexe mit multifunktionalen Alkoholen verwendet. Ist aktiv an der Oxidation von N-geschützten Aminoalkoholen ohne Epimerisierung und Allylalkoholen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Aceton, Acetonitril und Methylenchlorid. Schwer löslich in Äther und Hexan.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, brennbaren Materialien und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dess-Martin periodinane
CAS 87413-09-0
Schmelzpunkt 130°C to 132°C (decomposition)
Summenformel C13H13IO8
MDL-Nummer MFCD00130127
Menge 50 g
UN-Nummer UN1479
Beilstein 4548207
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Merck Index 14,2933
Synonym dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1 h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
InChI-Schlüssel NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name (1,1-Diacetyloxy-3-oxo-1$l^{5},2-Benziodoxol-1-yl)-Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 424.14
PubChem CID 159087
Formelmasse 424.15
Reinheit (%) ≥95%