Learn More
Desthiazolylmethylritonavir, TRC
Artikelnummer. 30135713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135713 10 mg 10 Milligramm
30004013 50 mg 50 Milligramm
30003717 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135713 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29745010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 256328-82-2
Summenformel C33 H43 N5 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 605.79
Synonym Butanamide, 3-methyl-2-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-N-[(1S)-1-[[(4S,5S)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]-2-phenylethyl]-, (2S)-, Ritonavir Imp. L (EP), (4S,5S)-4-Benzyl-5-[(2S)-2-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl[[2-(1-methylethyl)thiazol-4-yl]methyl]carbamoyl]-amino]butanoyl]amino]-3-phenylpropyl]oxazolidin-2-one, Desthiazolylmethyl Ritonavir
IUPAC-Name (2S)-N-[(2S)-1-[(4S,5S)-4-Benzyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]-3-phenylpropan-2-yl]-3-methyl-2- Methyl-[(2-Propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]Butanamid
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@@H]2OC(=O)N[C@H]2Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desthiazolylmethyl ritonavir
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H43N5O4S/c1-21(2)29(37-32(40)38(5)19-26-20-43-31(35-26)22(3)4)30(39)34-25(16-23-12-8-6-9-13-23)18-28-27(36-33(41)42-28)17-24-14-10-7-11-15-24/h6-15,20-22,25,27-29H,16-19H2,1-5H3,(H,34,39)(H,36,41)(H,37,40)/t25-,27-,28-,29-/m0/s1
Formelmasse 605.3036