Learn More
Brady™ Fälschungs- und manipulationssichere Vinyletiketten mit matter Oberfläche für M6/M7
Artikelnummer. 17848874
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
48,26 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17848874
Marke: Brady™ 173413
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manipulationssichere Vinyletiketten sind so konzipiert, dass sie leicht brechen, um Produktmanipulation anzuzeigen und das Entfernen des Etiketts am Stück zu verhindern.
  • Das manipulationssichere Vinyl (B-351) bricht leicht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann.
  • Hochleistungsfähiges, weißes, mattes Vinyl mit dauerhaftem Klebstoff ist ideal für Anwendungen, die einen Schutz vor Produktmanipulationen erfordern.
  • Seien Sie vorsichtig beim Abziehen des Trägermaterials, da das Material sehr brüchig ist.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 82°C (-40 bis 180°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 ° bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0.071 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M7-17-351