Learn More
Brady™ Fälschungs- und manipulationssichere Vinyletiketten für M710 und BMP71
Artikelnummer. 17859074
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0,5 in.
50 ft. x 1 in.
50 ft. x 2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) unitSize
17859074 50 ft. x 0,5 in. 1 Stück
17898224 50 ft. x 1 in. 1 Stück
17818894 50 ft. x 2 in. 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17859074
Marke: Brady™ 173223
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Etiketten bestehen aus einer fälschungssicheren Folie, die beim Entfernen in kleine Stücke zerbricht.
  • B-530 ist eine manipulationssichere Folie, die beim Entfernen in viele kleine Teile zerfällt. B-530 eignet sich gut für die Bestandskennzeichnung und wenn das Entfernen von Etiketten verhindert werden soll..
  • B-530 eignet sich gut für die Bestandskennzeichnung und wenn das Entfernen von Etiketten verhindert werden soll.
  • Zerfällt beim Entfernen in viele kleine Teile und lässt sich daher nur schwer entfernen
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C
  • Durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich von 3 bis 5 Jahren
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R6000.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenkennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 50 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0025 in.
Dicke (metrisch) 0.06 mm
Dimensions (LxW) 50 ft. x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-530