Learn More
Brady™ Zerstörbare, manipulationssichere Vinyl-Etiketten für M710, M610, M611
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Etiketten für die tragbaren Thermotransferdrucker M610 und M611
- Teile können auch mit dem Etikettendrucker M710 bedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
- Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist
- Betriebstemperatur von -40 °C bis 82 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Satin |
| Format | Etikett |
| Material | Vinyl |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Manipulationssichere Etiketten |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |