Learn More
Desvenlafaxin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15678745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15678745 5 g 5 Gramm
15668745 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15678745
Marke: Thermo Scientific Acros 461570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93413-62-8 | C16H25NO2 | 263.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93413-62-8
Summenformel C16H25NO2
Molekulargewicht (g/mol) 263.38
InChI-Schlüssel KYYIDSXMWOZKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym desvenlafaxine, o-desmethylvenlafaxine, 4-2-dimethylamino-1-1-hydroxycyclohexyl ethyl phenol, pristiq, o-desmethyl venlafaxine, desvenlafaxine inn:ban, desvenlafaxine inn, o-desmethylvenlafaxine odv, 1-2-dimethylamino-1-4-hydroxyphenyl ethyl cyclohexanol
PubChem CID 125017
ChEBI CHEBI:83527
IUPAC-Name 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol
SMILES CN(C)CC(C1=CC=C(C=C1)O)C2(CCCCC2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desvenlafaxine
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 263.38
Reinheit (%) 97%