Learn More
Thermo Scientific™ Detachable Power Cord, EU Schuko
Artikelnummer. 31903484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
31903484 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31903484 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1R9600098051
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
European Schuko (CEE 7/7) power cord with IEC C19 connector, designed to provide reliable power supply to Thermo Scientific TRACE 1600 GC systems, one cord required per GC unit.
  • Detachable power cord with European CEE 7/7 Schuko plug and IEC 60320 C19 connector
  • Designed to provide power supply to Thermo Scientific TRACE 1600 GC systems (one cord required per GC unit)
  • Rated for 16 A and 250 V, suitable for high-power laboratory instruments
  • 2.5 m cable length for flexible installation
  • H05VV-F cable with 3 x 1.5 mm2 conductors for reliable performance
  • IEC color-coded conductors (brown, blue, green/yellow) for safe installation
  • Durable black PVC jacket for long-term use
  • Compliant with REACH and RoHS requirements
  • Certified according to European standards (CEE 7/7, IEC 60320)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) TRACE 1600 Series GC
Produkttyp Power Cord
Material Plastic
Länge (angloamerikanisch) 8.2 ft.
Länge (metrisch) 2.5 m
Spannung 230 V