Learn More
Digi-Sense Abnehmbare Thermoelementsonde, geerdet
Artikelnummer. 11846664 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
-200 bis +260 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
11846664 -200 bis +260 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11846664 Lieferant Digi-Sense Lieferanten-Nr. 0811340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00 €
    37.32 € / 1 Stück
    Sparen 2.68 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die abnehmbare Thermoelementsonde wird direkt an Ihrem Messgerät oder Sondengriff befestigt.
  • Kann direkt an Ihren Zähler angeschlossen werden.
  • Lässt sich für allgemeine Zwecke einfach an einem Griff befestigen.
  • Ideal zum Messen von Flüssigkeiten, Gasen oder halbfesten Stoffen.
  • Reaktionszeit: 2 Sekunden oder mehr
  • Jede Sonde wird mit einer farbcodierten Abdeckung geliefert. ANSI Mini-Stecker:
    • Typ J: Schwarz
    • Typ K: Gelb
    • Typ T: Blau
    • Typ E: Lila
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Hinweis : Der Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
    • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
    • Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
    • PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
    • Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
    • Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
Spezifikation
Analysezeit ≥2 Sek.
Zertifizierung/Konformität ANSI
Temperatur (metrisch) -200 bis +260 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen von Lebensmittelprodukten oder anderen halbfesten Stoffen
Modell Typ T
Temperatur (angloamerikanisch) -328 °F bis +500 °F
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20,3 cm