Learn More
Deuteriertes Gemisch, 3-2135 in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326219
Change view
Click to view available options
Menge:
5x1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326219 5x1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326219 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000271TO
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-AminonaphthaleneD7∣2-Naphthylamine-d7∣4-Aminobiphenyl D9
CAS 78832-53-8, 93951-94-1, 344298-96-0
Lösungsmittel oder Matrix Toluene
Menge 5x1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Aminobiphenyl D9 25 μg/mL∣1-AminonaphthaleneD7 50 μg/mL∣2-Naphthylamine-d7 50 μg/mL