Learn More
Deuteriumchlorid, für die NMR-Spektrometrie, 1 M-Lösung in D2O, 99.8 Atom-% D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10566864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10566864 100 ml AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10566864 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 €
    234.00 € / 100 Milliliter
    Sparen 56.00 €
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium chloride
Namenshinweis 1M solution in D2O, 99.8 atom% D
Dichte 1,1400g/mL
Deuterium (D) 99,8 % min. (NMR)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 ml
CAS 7698-05-7
Summenformel ClH
Strukturformel DCl
MDL-Nummer MFCD00044642
Synonym deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES Cl
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 522634
Formelmasse 37.47
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deuterium chloride, 1M solution in D2O
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride