Learn More
Deuteriumoxid, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Septumflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
50 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10275880
Marke: Thermo Scientific Acros 166311000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-20-0
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 20.03
MDL-Nummer MFCD00044636
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium oxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 100.0 atom % D
Dichte 1,1050 g/ml
Deuterium (D) Min. 99,95%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1,328
Relative Dichte 1,105
Viskosität 1,25 mPa.s (20 °C)
Menge 100 ml
Schmelzpunkt 3,8 °C
Siedepunkt 101,4 °C
Strukturformel D2O
Merck Index 15, 2942
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formelmasse 20.02
Güte NMR