Learn More
Deuteriumoxid, für NMR, 100,0 Atom-% D
Artikelnummer. 16338186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Septumflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16338186 10 ml Septumflasche 10 Milliliter
10760671 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10265880 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
10275880 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16338186 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166310101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.10 €
    84.70 € / 10 Milliliter
    Sparen 7.40 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20,03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-20-0
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 20.03
MDL-Nummer MFCD00044636
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Synonym heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, heavy water, water, heavy d2-o, heavy water-d2, water-d2, dideuterium oxide, deuterium oxide, deuterated water
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
IUPAC-Name [(²H)oxy](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deuterium oxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 100.0 atom % D
Dichte 1,1050 g/ml
Deuterium (D) Min. 99,95%
Verpackung Septumflasche
Brechungsindex 1,328
Relative Dichte 1,105
Viskosität 1,25 mPa.s (20 °C)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt 3,8 °C
Siedepunkt 101,4 °C
Strukturformel D2O
Merck Index 15, 2942
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Formelmasse 20.02
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke