Learn More
Devarda-Legierung, Granulat, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Devardasche Legierung |
CAS | 8049-11-4 |
Summenformel | Al9Cu10Zn |
Menge | 500 g |
Synonym | Devardasche Legierung, Devardasche Legierung, Granulat, Devardasche Legierung, p.a., Aluminium Kupfer Zink, Devardasche Legierung, puriss. p.a., Devardasche Legierung, SAJ-Sondergüte, Devardasche Legierung, Pulver, -100 Mesh, Devardasche Legierung, Späne, +100 Mesh, devarda's alloy, filings, +100 mesh, devarda inverted exclamation mark s alloy |
InChI-Schlüssel | MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Al].[Cu].[Zn] |
IUPAC-Name | Aluminium;Kupfer;Zink |
Molekulargewicht (g/mol) | 943.67 |
PubChem CID | 16211762 |