Learn More
Thermo Scientific™ DeviceLink™ HUB Konnektivitätskit für Thermo Scientific CO2-Inkubatoren
Schließen Sie Ihre Laborgeräte an, und erleben Sie die Thermo Fisher Cloud™ Lösungen
Benachrichtigungen:
Nur in NA-, EU- und EFTA-Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zur regionalen Verfügbarkeit zu erhalten.
Beschreibung
Die Konnektivität verbessert Arbeitsabläufe und steigert die Effizienz und Effektivität im Labor. Thermo Scientific™ DeviceLink™ Hub, unsere einfach zu installierende Laborlösung, überwacht die Umgebung mit der Thermo Fisher Cloud. Für CO2-Inkubatoren zeichnet die DeviceLink™ Hub Überwachungslösung Kammertemperatur, Füllstände, Alarme und Warnungen über die Datenausgangsverbindung des Inkubators auf.
Die wichtigsten Funktionen und Vorteile- Zeigen Sie wichtige Laborgerätedaten und Gerätebenachrichtigungen auf Ihren mobilen und Web-Anwendungen an.
- Kammertemperatur
- Gaskonzentration
- Alarm- und Warnbenachrichtigung
- Greifen Sie jederzeit und überall auf Daten zu — Daten und Alarme von überwachten Laborgeräten werden sicher auf Ihrem Thermo Fisher Cloud-Konto gespeichert und per E-Mail und Mobiltelefonbenachrichtigung an den Benutzer gesendet
- Die optimierte Dashboard-Berichterstellung InstrumentConnect™ reduziert den Zeitaufwand für die Interpretation von Daten
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden arbeitet die DeviceLink Hub Überwachungslösung auf einer Client-Cloud-Architektur, die nur minimalen IT-Support erfordert
- Kein Einbau des Sensors erforderlich—das einzige Plug-In ist der Gerätedatenanschluss, über den die Parameter direkt von den werkseitig installierten Sensoren gelesen werden können
Security
Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Wir sind uns bewusst, dass die Sicherheit von Daten und Protokollen sowohl für Ihre Forschung als auch für den Publikationsprozess von entscheidender Bedeutung ist. Um ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit zu gewährleisten, wurde Thermo Fisher Cloud auf der erstklassigen Cloud Computing-Plattform von Amazon Web Services™ (AWS) entwickelt. Mit AWS werden alle Ihre Daten in hochsicheren AWS-Rechenzentren gespeichert, die von Compliance-Programmen und Überwachungsmaßnahmen verwaltet werden.
Überwachte Daten
Telemetrie
- Kammertemperatur (oC)
- CO2-Werte (%)
- Optionale O2-Werte (%)
Alarme & Ereignisse
- Alarme für zu hoch/zu niedrig
- Tür offen
- Niedriger Wasserstand (bei Modellen mit Wasserstandssensor des Feuchtigkeitsbehälters)
- Sterilisationszyklus
- AutoStart
- Weitere Systembenachrichtigungen
Kompatibilität
- Thermo Scientific Heracell™ 150i und240i CO2-Inkubatoren,
- Thermo Scientific Heracell VIOS 160i und 250i CO2-Inkubatoren, Forma™ i160 und i250 CO2-Inkubatoren, Forma Series 3 CO2-Inkubatoren. Alle Modelle mit Anschluss über den Standard-USB-Ausgang.
Einrichtung
Führen Sie eine einfache Installation und Konfiguration in drei Schritten zu Ihrem internen WLAN-Konto durch
- Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein
- Verbinden Sie die DeviceLink Hub Hardware
- Konfigurieren Sie die DeviceLink Hub Lösung über die benutzerfreundliche mobile oder Desktop-Webschnittstelle
Leistungsumfang
- (1) DeviceLinkHUB™ Fernüberwachungsmodul
- (1) Hochleistungsdatenkabel
*Hinweis: Dieses Kit ist für die Verwendung mit Thermo Scientific CO-2Inkubatoreinheiten mit iCAN™ Touchscreen mit RS232- oder USB-Datenanschluss vorgesehen