Learn More
Dexamethason 21- Phosphat-Dinatriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431011 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431011 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11431011 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215756591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00 €
    462.00 € / 1 Gramm
    Sparen 23.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2392-39-4
Summenformel C22H28FNa2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 516.41
MDL-Nummer MFCD00079105
InChI-Schlüssel PLCQGRYPOISRTQ-FCJDYXGNSA-L
Synonym Dexamethason-Natriumphosphat, Dexamethason 21-Phosphat-Dinatriumsalz, Dalalon, dexadreson, dexagro, megacort, soldesam, spersadox, decdan, solu-decadron
PubChem CID 16961
ChEBI CHEBI:4462
IUPAC-Name Dinatrium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] Phosphat
SMILES CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)C)O)F)C.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethason 21-Phosphat-Dinatriumsalz
Menge 1 g
Formelmasse 516.4
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt