Allgemeine Informationen
• Dexamethason ist ein synthetisches adrenales Glukokortikoid, das den Kohlenhydratstoffwechsel moduliert, die von den Nebennieren ausgelöste Sekretion adrenocorticotroper Hormone hemmt und eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung hat.
• Dexamethason kann sich an spezifische nukleäre Steroidrezeptoren binden, proentzündliche Signale hemmen, entzündungshemmende Signale fördern und NF-kB-Wirkung und apoptotische Wege stören.
Anwendungen
• Dient zur Untersuchung von Apoptose, Signalübertragungswegen zwischen Zellen und Genexpression.
• Diese Verbindung zeigt auch adrenerge, antiemetische und antineoplastische Wirkungen
• Kommt als wichtiger Regulator der zellulären Proliferation und Ausdifferenzierung in menschlichen Zellkulturen in vitro zum Einsatz
• Dexamethason dient in Kulturmedien zum Fördern der Ausdifferenzierung adipos abgeleiteter Stammzellen in osteogenes Gewebe
• Wird bei der In-vitro-Stimulation von primären normalen menschlichen Bronchialepithelzellen (NHBE) und der glatten Muskulatur der Atemwege (ASM) verwendet
• Diese Verbindung kommt wegen für ihrer Fähigkeit zum Regulieren des Überlebens, Wachstums und der Ausdifferenzierung von T-Zellen zum Einsatz.
•Hemmt darüber hinaus auch die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dexamethason |
| Schmelzpunkt | 255.0°C to 261.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Merck Index | 15, 2945 |
| Spezifischer Drehzustand | + 75.00 (20.00°C c=1,dioxane) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Dexamethasone
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.