Learn More
Dexamethason, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736102 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10053130 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10502631 1 g Glasflasche 1 Gramm
10434225 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10053130
Marke: Thermo Scientific Acros 230302500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dexamethason (CAS-Nr. 50-02-2) ist ein synthetisches Nebennierenkortikosteroid, das eine starke entzündungshemmende Wirkung zeigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Dexamethason ist ein synthetisches adrenales Glukokortikoid, das den Kohlenhydratstoffwechsel moduliert, die von den Nebennieren ausgelöste Sekretion adrenocorticotroper Hormone hemmt und eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung hat.
• Dexamethason kann sich an spezifische nukleäre Steroidrezeptoren binden, proentzündliche Signale hemmen, entzündungshemmende Signale fördern und NF-kB-Wirkung und apoptotische Wege stören.
Anwendungen
• Dient zur Untersuchung von Apoptose, Signalübertragungswegen zwischen Zellen und Genexpression.
• Diese Verbindung zeigt auch adrenerge, antiemetische und antineoplastische Wirkungen
• Kommt als wichtiger Regulator der zellulären Proliferation und Ausdifferenzierung in menschlichen Zellkulturen in vitro zum Einsatz
• Dexamethason dient in Kulturmedien zum Fördern der Ausdifferenzierung adipos abgeleiteter Stammzellen in osteogenes Gewebe
• Wird bei der In-vitro-Stimulation von primären normalen menschlichen Bronchialepithelzellen (NHBE) und der glatten Muskulatur der Atemwege (ASM) verwendet
• Diese Verbindung kommt wegen für ihrer Fähigkeit zum Regulieren des Überlebens, Wachstums und der Ausdifferenzierung von T-Zellen zum Einsatz.
•Hemmt darüber hinaus auch die Induktion von Stickstoffmonoxid-Synthase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-02-2
Summenformel C22H29FO5
Molekulargewicht (g/mol) 392.47
MDL-Nummer MFCD00064136
InChI-Schlüssel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym dexamethasone, decadron, dexamethazone, Maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethason
Schmelzpunkt 255.0°C to 261.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15, 2945
Spezifische Drehung + 75.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10mg/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and chloroform
Spektrophotometrie 95% min. (on dried substance)
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Formelmasse 392.46
Reinheit (%) 96%
Verwandte Substanzen (HPLC) Passes test
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dexamethasone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.