Learn More
Dexamethason, 99.5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11444482 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11444482 100 mg 100 Milligramm
11434482 25 mg -
11464482 1 g -
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444482
Marke: MP Biomedicals 0219004080
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 50-02-2
Summenformel C22H29FO5
Molekulargewicht (g/mol) 392.47
MDL-Nummer MFCD00064136
InChI-Schlüssel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym Dexamethason, Dexamethazon, Desametason, Maxidex, Dexason, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-Name (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-Fluor-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethason
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.995
Menge 100 mg
Formelmasse 392.47
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • dexamethasone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dexamethasone