Learn More
Dexamethason EP Verunreinigung D (Mometasonfuroat EP Verunreinigung L), Mikromol™
Artikelnummer. 30464103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30464103 4 x 25 mg -
30051100 100 mg 100 Milligramm
30052740 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30464103 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0213.0400254AMP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dexamethason EP Verunreinigung D (Mometasonfuroat EP Verunreinigung L), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 24916-90-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H28 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone Imp. D (EP), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methyl-9beta,11beta-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 9,11-Epoxide, Dexamethasone Impurity D, Mometasone Furoate Impurity L
InChI-Formel InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1
Lösungstyp Neat
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC-Name 17,21-Dihydroxy-16α -methyl-9β ,11β -Epoxypregna-1,4-dien-3,20-dion
Molekulargewicht (g/mol) 372.45
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 372.1937 g/mol