Learn More
Dexamethason, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441262 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441262 100 mg 100 Milligramm
11431262 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441262 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02199350.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 €
    273.00 € / 100 Milligramm
    Sparen 14.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dient zur Untersuchung von Apoptose, Signalwegen und Genexpression. Dexamethason, MP Biomedicals, ist ein entzündungshemmendes Glukokortikoid mit einer Reihe von Auswirkungen auf das Zellüberleben, die Zellsignalisierung und die Genexpression.
Chemische Identifikatoren
CAS 50-02-2
Summenformel C22H29FO5
Molekulargewicht (g/mol) 392.47
MDL-Nummer MFCD00064136
InChI-Schlüssel UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Synonym Dexamethason, Dexamethazon, Desametason, Maxidex, Dexason, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC-Name (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-Fluor-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (25 mg/ml, klare bis leicht trübe, farblose Lösung)
Formelmasse 392,5 g/mol
Physikalische Form Pulver