missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexamethason-Natriumphosphat, TRC

Artikelnummer. 18053450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18053450 1 g 1 Gramm
30040756 100 mg 100 Milligramm
18030240 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18053450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2988981G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2392-39-4
Summenformel C22 H28 F O8 P . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 516.4
Synonym Dexamethasone Sodium Phosphate, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione sodium salt (1:2), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-Dex, Baldex, Colvasone, Corson, Corson (pharmaceutical), Dalalone, Decadron phosphate, Decdan, Dexabene, Dexacort, Dexadreson, Dexagel, Dexagro, Dexamethasone 21-(disodium phosphate), Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, Dexamethasone disodium phosphate, Dexamethasone phosphate disodium salt, Dexamethasone phosphate sodium salt, Dexamethasone sodium phosphate, Dexamethazone sodium phosphate, Dezone, Disodium dexamethasone 21-monophosphate, Disodium dexamethasone 21-phosphate, Disodium dexamethasone phosphate, Maxidex Ointment, Megacort, Onadron, Orgadrone, Sodium dexamethasone phosphate, Soldesam, Solu-Deca, Solu-Decadron, Spersadex, Turbinaire
IUPAC-Name Dinatrium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] Phosphat
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dexamethasone disodium phosphate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
Formelmasse 516.1301
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.