Learn More
Dexamethason-Natriumphosphat, TRC
Artikelnummer. 30040756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040756 100 mg 100 Milligramm
18030240 500 mg 500 Milligramm
18053450 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD298898100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2392-39-4
Summenformel C22 H28 F O8 P . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 516.4
Synonym Dexamethasone Sodium Phosphate, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione sodium salt (1:2), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-Dex, Baldex, Colvasone, Corson, Corson (pharmaceutical), Dalalone, Decadron phosphate, Decdan, Dexabene, Dexacort, Dexadreson, Dexagel, Dexagro, Dexamethasone 21-(disodium phosphate), Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, Dexamethasone disodium phosphate, Dexamethasone phosphate disodium salt, Dexamethasone phosphate sodium salt, Dexamethasone sodium phosphate, Dexamethazone sodium phosphate, Dezone, Disodium dexamethasone 21-monophosphate, Disodium dexamethasone 21-phosphate, Disodium dexamethasone phosphate, Maxidex Ointment, Megacort, Onadron, Orgadrone, Sodium dexamethasone phosphate, Soldesam, Solu-Deca, Solu-Decadron, Spersadex, Turbinaire
IUPAC-Name Dinatrium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] Phosphat
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexamethasone disodium phosphate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
Formelmasse 516.1301