Learn More
Dexetimide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484038
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484038 10 mg -
16430397 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484038 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY105545
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dexetimide ((+)-Benzetimide) is a high-affinity muscarinic receptor antagonist and a potent and persistent anticholinergic agent used to treat neuroleptic-induced parkinsonism.
Dexetimide ((+)-Benzetimide) is a high-affinity muscarinic receptor antagonist and a potent and persistent anticholinergic agent used to treat neuroleptic-induced parkinsonism.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexetimide
CAS 21888-98-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H26N2O2
Menge 10 mg
Synonym (+)-Benzetimide (S)-(+)-Dexetimide Dexbenzetimide
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (275.89 mM)
SMILES O=C(N1)[C@@](C2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)(C4=CC=CC=C4)CCC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 362.46
Formelmasse 362.46
Reinheit (%) 99.2%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation