Learn More
Dexibuprofen, Mikromol™
Artikelnummer. 17922996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922996 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17922996 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3534.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dexibuprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Ibuprofen
CAS 51146-56-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (S)-(+)-Ibuprofen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H18 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (+)-(S)-Ibuprofen, (+)-(S)-p-Isobutylhydratropic acid, (+)-Ibuprofen, (+)-Ibuprophen, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-Ibuprofen, (S)-(+)-p-Isobutylhydratropic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-Ibuprofen, Dexibuprofen, Nyfen, S-Optifen, Seractil, Ultraprofen, d-Ibuprofen, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (alphaS)-, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (+)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic acid, (alphaS)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
Menge 250 mg
Formelmasse 206,1307 g/mol