Learn More
Dexpanthenol, Mikromol™
Beschreibung
Dexpanthenol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Panthenol |
| CAS | 81-13-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | D-Panthenol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H19 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide, D-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (+)-Panthenol, Alcopan 250, Bepanthen, Bepanthene, Bepantol, Cornergel, Cozyme, D(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, D(+)-Panthenol, D(+)-Pantothenyl alcohol, D(+)-alpha,gamma-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-beta,beta-dimethylbutyramide, D-P-A Injection, D-Panthenol, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Dolobene, Ilopan, Intrapan, Motilyn, NSC 302962, Panadon, Pantenyl, Panthenol, Panthenol 50W, (+)-Panthenol, Panthoderm, Pantol, Pantothenol, Pantothenyl alcohol, N-Pantoylpropanolamine, Provitamin B, Provitamin B5, Synapan, Thenalton, Urupan, Zentinic, d-Panthenol, d-Panthenol 50, d-Pantothenol, d-Pantothenyl alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO |
| IUPAC-Name | (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-Hydroxypropyl)-3,3-Dimethylbutanamid |
| Mehr anzeigen |