Learn More
Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe
Artikelnummer. 12696083
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Gepudert:
Gepudert
Farbe:
Blau
Durchscheinend
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12696083
Marke: Honeywell Safety Products™ 4580001L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese praktischen und Einweghandschuhe aus durchscheinendem Vinyl eignen sich für eine Vielzahl von Aufgaben, vom Labor bis zur Küche. Honeywell Safety Products™ DexPure Vinylhandschuhe haben außerdem eine glatte Oberfläche, die eine hohe Fingerfertigkeit ermöglicht.
  • Durchscheinender Vinylhandschuh.
  • Glatte Oberfläche für hervorragende Beweglichkeit.
  • Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und behandelt, um Bakterienwachstum zu verhindern.###
  • Geeignet für:
    • Produktprüfung
    • Präzisionsmontage.
    • Laborarbeiten.
    • Handhabung von Farben, Tinte und Farbstoffen.
  • Zum einmaligen Gebrauch.
  • AQL: 1.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 374-2003 Chemische Gefahren, EN 455-1&2 Medical Standards, European directive n°1934/2004: Lebensmittelkontakt, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/11/08/0465, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/11/08/0465
Klassifikation Fingerfertigkeit: 5
Beschreibung AQL: 1.5
Coating Material Vinyl
Farbe Durchscheinend
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Vinyl
Gepudert Gepudert
Produkttyp Handschuh
Größe Groß
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Luftfahrt, Catering, Chemie, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Labor, Instandhaltung, Medizin, Pharmazie, Petrochemie, Druck und Wasseraufbereitung.
Menge 100/Pckg.
Länge (metrisch) 25 cm