Learn More
Dexrazoxane hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16437946 100 mg -
16428208 10 mg -
16414107 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16437946 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY76201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexrazoxane hydrochloride
CAS 149003-01-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H18Cl2N4O4
Menge 100 mg
Synonym ICRF-187 hydrochlorideADR-529 hydrochlorideNSC-169780 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (146.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (58.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 341.19
Formelmasse 341.19
Reinheit (%) 98.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation