missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexrazoxane hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099841
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16437946 100 mg -
16428208 10 mg -
16414107 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16437946 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY76201

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.

Dexrazoxane hydrochloride (ICRF-187 hydrochloride) is a cardioprotective agent.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dexrazoxane hydrochloride
CAS 149003-01-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H18Cl2N4O4
Menge 100 mg
Synonym ICRF-187 hydrochlorideADR-529 hydrochlorideNSC-169780 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (146.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (58.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](N(C1)CC(NC1=O)=O)CN(C2)CC(NC2=O)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 341.19
Formelmasse 341.19
Reinheit (%) 98.96%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.