Learn More
Dexrazoxane, TRC
Artikelnummer. 30360981
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360981 10 mg 10 Milligramm
30359795 250 mg 250 Milligramm
30356168 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29905010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24584-09-6
Summenformel C11 H16 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 268.27
Synonym 2,6-Piperazinedione, 4,4'-[(1S)-1-methyl-1,2-ethanediyl]bis-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis-, (S)-, 2,6-Piperazinedione, 4,4'-propylenedi-, (+)- (8CI), 4,4'-[(1S)-1-Methyl-1,2-ethanediyl]bis[2,6-piperazinedione], (+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, ADR 529, Dexrazoxane, ICRF 187, NSC 169780, Savene, Totect, Zinecard
IUPAC-Name 4-[(2S)-2-(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propyl]piperazine-2,6-dione
SMILES C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dexrazoxane
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
Formelmasse 268.1172