Learn More
Dextran, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490676 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490676 10 g 10 Gramm
11410686 100 g 100 Gramm
11420686 500 g 500 Gramm
11430686 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11490676 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0218014010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.70 €
    27.30 € / 10 Gramm
    Sparen 1.40 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessert die Leistung immobilisierter Proteine, die auf Makromoleküle einwirken. Dextran, MP Biomedicals ist ein verzweigtes Polysaccharid, das aus linearen α (1→6) verbundenen Glucose-Einheiten und α (1→3) verbindungsinitiierten Z
Je nach Molekulargewicht hat es unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen.
  • Kann als lange hydrophile Spacer-Arme verwendet werden, um die Bewegungsfreiheit konjugierter/gebundener Proteine zu verbessern.
  • Kann zur Verwendung in Biosensorsystemen derivatisiert werden
  • Weitere Anwendungen umfassen: Thrombozytenaggregant, Plasmavolumenvergrößerer, Regler für den osmotischen Druck, Stabilisator, Organtrennmedium, Matrixkomponente, Copolymer, Mikroträger, Bindemittel, Viskositätsmodifikator, antithrombotisches Mittel, Schmiermittel und Komponente für die physikalische Struktur.
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-54-0
Summenformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
MDL-Nummer MFCD00130935
InChI-Schlüssel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Dextran, durchschn. MW-86.000, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydro-2h-Pyran-2-yl Oxy Methyltetrahydro-2h-Pyran-2-yl Oxy Hexanal, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyl-Oxan-2-yl Oxymethyl-Oxan-2-yl Oxyhexanal, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydropyran-2-yl Oxymethyltetrahydropyran-2-yl Oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC-Name 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-[3,4,5-Trihydroxy-6-[3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2-yl]Oxymethyl]Oxan-2-yl]Oxyhexanal
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Sehr wasserlöslich (50 mg/ml), leicht löslich in Alkohol.
Formelmasse 60,000-90,000
Güte Klinische Chemie