missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dextranpyrogen-frei, klinisch, MP Biomedicals

Artikelnummer. p-3178790 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11487860

Marke: MP Biomedicals 0210151450

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 9004-54-0
Summenformel (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
MDL-Nummer MFCD00130935
InChI-Schlüssel FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Dextran, durchschn. MW-86.000, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydro-2h-Pyran-2-yl Oxy Methyltetrahydro-2h-Pyran-2-yl Oxy Hexanal, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyl-Oxan-2-yl Oxymethyl-Oxan-2-yl Oxyhexanal, 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-3,4,5-Trihydroxy-6-Hydroxymethyltetrahydropyran-2-yl Oxymethyltetrahydropyran-2-yl Oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dextran
Namenshinweis Pyrogenfrei
Menge 50 g
IUPAC-Name Dextran
Formelmasse 200,000 bis 300,000
Güte Klinische Chemie
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt