Learn More
Abcam Dextransulfat, Anhydroglucose-Polymer, 500.000 g/mol, Feststoff, 10 g
Alle ansehen Abcam ProdukteBeschreibung
- Molekulargewicht: 500.000 g/mol
- Form: Solide
- Zusammensetzung: 100 % Dextransulfat
- Anwendungen: Selektive Präzipitation von Lipoproteinen, Sondenhybridisierung membranimmobilisierter DNA, Freisetzung von DNA aus DNA-Histonkomplexen und Hemmung der RNA-Bindung an Ribosomen
- Hauptvorteil: Beschleunigt die Geschwindigkeit der Probe-Hybridisierung um das Zehnfache, wenn sie als Zusatzmittel verwendet wird.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 100 % Dextransulfat |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Form | Kunststoff |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Zielmolekül | Lipoproteine, DNA, RNA |
| Zusammensetzung | 100 % Dextransulfat |
| Menge | 10 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Selektive Präzipitation von Lipoproteinen, Sondenhybridisierung von membranimmobilisierter DNA, Freisetzung von DNA aus DNA-Histon-Komplexen, Hemmung der RNA-Bindung an Ribosomen |