Learn More
Dextransulfat, klinische Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427880 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427880 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11427880 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210151880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 €
    1020.60 € / 100 Gramm
    Sparen 54.40 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Clinical grade Dextran Sulfate Sodium salt for use in biomedical and clinical research applications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextransulfat
Farbe Weißes Pulver
CAS 9011-18-1
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel (C6H7O5)m(C6H7O5)n
MDL-Nummer MFCD00081551
Synonym Benzocain, Ethyl-Aminobenzoat, Ethyl P-Aminobenzoat, americain, Anaesthesin, Norcain, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
IUPAC-Name Dextransulfat-Natriumsalz
Molekulargewicht (g/mol) 40,000
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formelmasse 6000 bis 8000
Güte Klinische Chemie