Learn More
Dextran sulfate sodium salt, MW ca 40,000, Thermo Scientific™
Dextran sulfate sodium salt (benzocaine or sodium dextran sulfate, CAS # 94-09-7) is a glucose polymer of bacterial origin containing 17-20% sulfur.
70.65 € - 215.65 €
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-18-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00081551
InChI-Schlüssel BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
IUPAC-Name ethyl 4-aminobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15435799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63606.14
25 g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
78.30 €
70.65 € / 25 Gramm
Sparen 7.65 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15445799
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63606.22
100 g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
239.00 €
215.65 € / 100 Gramm
Sparen 23.35 €
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Dextran sulfate sodium salt is the ethyl ester of p-aminobenzoic acid
  • Dextran sulfate inhibits voltage-dependent sodium channels, preventing the transduction of pain and itch
  • Dextran sulfate is speculated to have antiviral and antioxidant properties
Application
  • Dextran sulfate is suitable for biochemistry, cell culture, and in vivo work
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9011-18-1
165.192
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
2337
ethyl 4-aminobenzoate
C9H11NO2
MFCD00081551
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
CHEBI:116735
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Dextran sulfate sodium salt
C9H11NO2
142951
Soluble in water.
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
165.192
CHEBI:116735
Phenol-like
9011-18-1
MFCD00081551
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-aminobenzoate
2337
≈40 kd
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : HH9290000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures