Learn More
Dextrin, durch Alkohol ausgefällt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477697
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11477697 100 g 100 Gramm
11487697 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11477697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15717.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Dextrin is used as adhesive in the manufacture of gummed tapes, textiles and paper. It is used in producing nutritional products. It is also used as a absorbents, binding agents and viscosity controlling agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-53-9
Summenformel C18H32O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
MDL-Nummer MFCD00081554
InChI-Schlüssel FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dextrin
Namenshinweis precipitated by alcohol
Merck Index 14,2953
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water (0.1g/ml).
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch