missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dextrin, durch Alkohol ausgefällt, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022802
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11477697 100 g 100 Gramm
11487697 500 g 500 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11477697

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15717.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 9004-53-9 | C18H32O16 | 504.438 g/mol

Dextrin is used as adhesive in the manufacture of gummed tapes, textiles and paper. It is used in producing nutritional products. It is also used as a absorbents, binding agents and viscosity controlling agents.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9004-53-9
Summenformel C18H32O16
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
MDL-Nummer MFCD00081554
InChI-Schlüssel FYGDTMLNYKFZSV-MRCIVHHJSA-N
Synonym dextrin, dextrins, fortodex, dextrid, corn dextrin, dextrina bianca, british gum, crystal gum, dextrin 3, caloreen
PubChem CID 62698
IUPAC-Name (3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dextrin
Namenshinweis precipitated by alcohol
Merck Index 14,2953
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water (0.1g/ml).
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.